Learn More
Corning™ LSE™ Digitales Zubehör für Trockenbäder, Einzelblocks
Artikelnummer. 11971891 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
No. of Places:
5
6
12
20
24
Röhrchengröße:
0.5 ml
10 mm
12 mm
13 mm
1.5 ml
16 mm
2 ml
25 mm
15 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. No. of Places Röhrchengröße unitSize
11971891 12 15 ml 1 Stück
11373815 24 2 ml 1 Stück
11383815 24 0.5 ml 1 Stück
11393815 24 1.5 ml -
11313825 20 10 mm -
11323825 20 12 mm 1 Stück
11333825 20 13 mm 1 Stück
11353825 12 16 mm 1 Stück
11921901 5 50 ml 1 Stück
11383825 6 25 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11971891 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 480124
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Verschiedene Konfigurationen für den Einsatz mit der LSE Digitalen Trockenbadheizung
Die Einzel- und Doppelblockkonfigurationen werden in den Corning LSE digitalen Trockenbadheizgeräten verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 15 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) LSE-Trockenbadheizung
Material Edelstahl
No. of Places 12
Typ Block
Röhrchengröße 15 ml