Learn More
Corning™ LSE Low Speed Orbital Shaker with flat platform, 120V
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
US-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
The Corning LSE Low Speed Orbital Shaker includes a 30 x 30 cm platform and is ideal for staining and destaining gels, washing blots and general mixing applications. Speed can be set from 3 to 60 rpm and the timer can be set for up to 2 hours or for continuous operation.
Ideal for staining and washing of fragile gels
Gentle motion prevents foaming of liquids
Simple analog control with easy-turn knobs
19mm orbit for blotting, gel staining and general mixing
Safe for cold room and incubator use
Spezifikation
Spezifikation
| Orbit | 19 mm |
| Drehzahlbereich | 3 bis 60 U/min |
| Elektrische Anforderungen | 120 V, 50/60 Hz |
| Spannung | 120 V |
| Produkttyp | Orbitalschüttler |
| Steckertyp | US-Stecker |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Höhe (angloamerikanisch) | 6 in. |
| Höhe (metrisch) | 16 cm |
| Länge (angloamerikanisch) | 10 in. |
| Mehr anzeigen |