Beschreibung
Beinhaltet
8-place rotor that accepts standard 1.5mL to 2.0mL microcentrifuge tubes; adapters for 0.5/0.4mL and 0.2mL tubes; 4-place rotor for PCR strip tubes.
Die Corning LSE Mini-Mikrozentrifuge ist ein persönliches Tischgerät zur schnellen Zentrifugation von Mikroproben. Die Anwendung ist einfach und bequem. Nach dem Beladen der Probenröhrchen den Deckel schließen; der Rotor beschleunigt schnell auf 6.000 U/min (2.000 x g). Dieser Drehzahlbereich ist ideal zum Ausstoßen von kleinen Tröpfchen am Röhrchenboden, für Mikrofiltrationen oder für einfache Trennungen geeignet. Der Rotor stoppt beim Drücken der Taste zum Entriegeln des Deckels.
Die LSE Mini-Mikrozentrifuge verfügt über einen 8-Platz-Rotor für 1,5 ml- bis 2,0 ml-Standard-Mikrozentrifugenröhrchen; Adapter für 0,5/0,4 ml- und 0,2 ml-Röhrchen sind im Lieferumfang enthalten. Ein 4-Platz-Rotor für PCR-Streifenröhrchen ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten.
- Kompakt, leicht und anwenderfreundlich
- Zum Starten den Deckel schließen, zum Anhalten die Taste zum Entriegeln des Deckels drücken
- 8x 1,5/2,0 ml-Rotor und 4-Platz-Rotoren für Streifenröhrchen im Lieferumfang enthalten
- Eine feste Drehzahl von 6.000 U/min erzeugt 2.000 x g.
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 8 x 1,5/2 ml |
| Max. Geschwindigkeit | 6,000 rpm |
| Max. RZB | 2,999 x g |
| Enthält | 8-place rotor that accepts standard 1.5 mL to 2.0 mL microcentrifuge tubes; adapters for 0.5/0.4 mL and 0.2 mL tubes; 4-place rotor for PCR strip tubes |
| Elektrische Anforderungen | 120 V 50/60 Hz |
| Maximaler Kraftbereich | 2,000 to 2,999 x g |
| Gekühlt | No |