Learn More
Corning™ LSE Vortex Mixer with standard tube head 120V
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11931991 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Spannung:
120 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung unitSize
11931991 120 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Produkte in dieser Gruppierung können andere Spannungen als die US-Standardspannung von 110/115 V aufweisen. Bitte prüfen und bestätigen Sie Ihre Auswahl vor Abschluss Ihrer Bestellung. Einige dieser Produkte können nicht zurückgegeben werden.
Artikelnummer. 11931991 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 6775
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Produkte in dieser Gruppierung können andere Spannungen als die US-Standardspannung von 110/115 V aufweisen. Bitte prüfen und bestätigen Sie Ihre Auswahl vor Abschluss Ihrer Bestellung. Einige dieser Produkte können nicht zurückgegeben werden.
Beinhaltet
Aufnahmeschale für alle Standard-Mikroröhrchen und Zentrifugenröhrchen
Der Mischer mit variabler Drehzahl gewährleistet ein schnelles, effizientes Mischen bei minimalen Schwingungen.
Gerät mit einem leistungsstarken Motorantrieb mit Gegengewicht, durchgehende oder Mischmodi “bei Berührung”. Es ist eine Auswahl an Zubehör für alle gewöhnlichen Probenröhrchen und -behälter lieferbar.
  • Variable Drehzahl für sanftes oder intensives Mischen
  • Optimiertes Gegengewicht für minimale Vibrationen
  • Leicht und tragbar
  • Kann mit optionalen Zusatzköpfen eine Vielzahl an Röhrchen und Platten mischen
  • Mischmodi bei Berührung oder durchgehend
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Drehzahlbereich 0 bis 3400 U/min
Elektrische Anforderungen 120 V, 50/60 Hz
Spannung 120 V
Produkttyp Vortexschüttler
Frequenz 50/60 Hz
Höhe (angloamerikanisch) 5,11 in.
Höhe (metrisch) 13 cm
Länge (angloamerikanisch) 5,51 in.
Länge (metrisch) 14 cm
Breite (angloamerikanisch) 6,29 in.
Breite (metrisch) 16 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 4.8 lb.
Gewicht (metrisch) 2.2 kg