Beschreibung
- Trans-oranger Kunststoff hat eine geringe Durchlässigkeit im Wellenlängenbereich von 500 bis 700 nm, was dazu beiträgt, Cy3 und Cy5-Farbstoffe vor der Photobleichung zu schützen
- Die starren Kunststoffbehälter geben keine Partikel oder flüchtige Chemikalien ab, die die Objektträger verunreinigen können
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 50/Karton |
| Farbe | Orange |
| Typ | Lagerbox |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gedruckte Mikroarrays |