Learn More
Corning™ Mikroarray-Aufbewahrungsbeutel
Artikelnummer. 10275842 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
Für 25 Objektträger-Lagerungskasten
Für 5 Versandbehälter für Objektträger
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 10275842
Marke: Corning™ 40086
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zum Schutz von bedruckten Mikroarrays vor Licht, Feuchtigkeit und Umweltkontaminanten
  • Reißfeste, folienbeschichtete Beutel mit 3 x 4 in. großem, weißem Beschriftungsfeld
  • Heißversiegelbar
  • Nicht steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Für 25 Objektträger-Lagerungskasten
Menge 50/Karton
Farbe Grau
Typ Lagerbeutel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gedruckte Mikroarrays