Beschreibung
- Einfache Anbringung und Entfernung für kurz- und langfristige Lagerung
- Sorgt für eine dichte Abdichtung, um Verdunstung und Kondensation zu minimieren.
- Aluminium-Dichtungsband (Kat.-Nr. 6569 und 6570) ist für den Einsatz zwischen -80 °C und 150 °C °geeignet, ist nicht transparent und durchstechbar.
- Atmungsaktives Dichtungsband (Kat.-Nr. 3345) ermöglicht den Gasaustausch über die Oberfläche.
- Das universelle optische Dichtungsband (Kat.-Nr. 6575) ist für den Einsatz im Temperaturbereich von -70 °C bis 100 °C geeignet und transparent.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polyester |
| Sterilität | Unsteril |
| Anzahl pro Karton | 500 |
| Anzahl pro Packung | 100/Packung |
| Produkttyp | Abdichtband für Mikrotiterplatten |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 bis +120 °C |