Learn More
Corning™ Nu-Serum Wachstumsmedium-Supplement
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-90900 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
10632702 100 mL 100 Milliliter
11563600 500 mL 500 Milliliter
2 options
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Artikelnummer. 10632702
Marke: Corning™ 355100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Bietet eine Alternative mit niedrigem Serum zu Seren von neugeborenen Kälbern, fötalen Kälbern und zu anderen für die Zellkultur zum Einsatz kommenden Seren
•    Einfachere Proteinaufreinigung, Virenherstellung, Herstellung und Screening monoklonaler Antikörper, höhere Erfolgsquote bei der Transfektion von Zellen
•    Getestet auf Gesamtproteinkonzentration, pH-Wert und Osmolalität
•    Gefiltert (0.2 μm-Membran)
•    Getestet und nachweislich frei von Bakterien, Pilzen und Viren, außerdem getestet und frei von zytopathischen Effekten (CPE), Einschlusskörperchen und Hämadsorption
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung -20 °C
Produkttyp Wachstumssupplement
Menge 100 mL