Learn More
Corning™ Mikrotiterplatten mit Osteo Assay Surface (Zellkulturoberfläche)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-3891215 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Arbeitsvolumen (metrisch):
380 bis 570 μl
75 bis 200 μl
Verpackung:
1 Stück/Packung; 2 Stück/Karton
1/Packung; 4/Karton
Packungsgröße:
2 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 11357791
Marke: Corning™ 3987
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Unterstützt die funktionalen Eigenschaften osteogener Zellen. Die Corning™ Oberflächenbehandlung für Osteo-Assays zeichnet sich durch eine chargenübergreifende Konsistenz aus, die zuverlässige und wiederholbare Ergebnisse bei Knochenzellassays gewährleistet und stellt somit eine optimale Alternative zur Vorbereitung von Dentin- oder Knochenschnitten dar, mit geringerer Variablität und zuverlässlicheren Assay-Messwerten.
  • Erfordern keine Kühlung oder besondere Handhabung im Gegensatz zu Standardbeschichtungen zur Verbesserung der Zelladhäsion
  • Nicht umkehrbare Deckel mit Kondensationsringen zur Reduzierung von Kontaminationen
  • Individuelle alphanumerische Codes zur Well-Identifizierung
  • Gleichförmige Stellfläche für eine einfache Handhabung beim Stapeln
  • Wells mit flachem Boden
  • Gammasterilisiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Deckel Mit Deckel
Kulturfläche 1.9 cm2
Array 4 x 6
Verpackung 1/Packung; 4/Karton
Farbe Transparent
Material Polystyrol
Anzahl Wells 24
Arbeitsvolumen (metrisch) 380 bis 570 μl
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Osteo-Assay
Wellform Runder, flacher Boden (F-Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Differenzierung von Osteoblasten und Osteoklasten sowie für funktionelle Untersuchungen
Anzahl pro Karton 4/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Menge 4/Karton