Learn More
Corning™ Einfache Mikroskopobjektträger
Artikelnummer. 31507987 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
25 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch)
31507987 25 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31507987 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 294775X25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    413.00 €
    385.39 € / 1440 Stück
    Sparen 27.61 €
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schlichtes, durchsichtiges Glas
  • Aus Kalknatronglas gefertigt
  • Objektträgerdicke: 0.9 bis 1.10 mm
  • Nicht steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 25 mm
Breite (metrisch) 75 mm
Anzahl pro Karton 10
Anzahl pro Packung 5
Sterilität Unsteril
Material Glas
Dicke (metrisch) 0,9 bis 1,1 mm