Learn More
Corning™ Einfache wiederverwendbare kurze Stieltrichter aus Kunststoff
Artikelnummer. 17273554 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Stiel:
1,5 mm
4 mm
6 mm
7 mm
11 mm
15 mm
Höhe (metrisch):
45 mm
65 mm
85 mm
110 mm
180 mm
220 mm
Länge (metrisch) Stiel:
25 mm
35 mm
43 mm
55 mm
90 mm
95 mm
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Stiel Höhe (metrisch) Länge (metrisch) Stiel Packungsgröße
17273554 4 mm 65 mm 35 mm 24 Stück
17263554 1,5 mm 45 mm 25 mm 24 Stück
17283554 7 mm 85 mm 43 mm 24 Stück
17293554 6 mm 110 mm 55 mm 12 Stück
16546834 15 mm 220 mm 95 mm -
17253554 11 mm 180 mm 90 mm 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17273554 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 6120P40
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.30 €
    23.64 € / 24 Stück
    Sparen 1.66 €
    6% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die langlebigen Fülltrichter aus Polypropylen sind durchscheinend und ermöglichen einen sicheren und einfachen Transfer von Feststoffen oder Flüssigkeiten von einem Behälter zum anderen.
Ermöglicht den sicheren und einfachen Transfer von Feststoffen oder Flüssigkeiten von einem Behälter zum anderen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Stiel 4 mm
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 65 mm
Beschreibung Hergestellt aus langlebigem, durchscheinendem Polypropylen
Länge (metrisch) Stiel 35 mm