Learn More
Corning™ X500 Lids Only for PP Containers, PE, Sterile .
Artikelnummer. 10520903 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
02-540-11 250 ml graduierte Einweg-Polypropylen-Becher
Packungsgröße:
500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
10520903 02-540-11 250 ml graduierte Einweg-Polypropylen-Becher 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10520903 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 430181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    329.00 €
    306.68 € / 500 Stück
    Sparen 22.32 €
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 09-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Ersatz-Schnappdeckel aus Polyethylen passen auf die Corning 250 ml-Behälter 02-540-11.
Zertifiziert nicht-pyrogenisch.
  • Polypropylen
  • Schnappverschlussdesign
  • Kappenmaterial: Polyethylen hoher Dichte
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material HDPE
Zur Verwendung mit (Geräte) 02-540-11 250 ml graduierte Einweg-Polypropylen-Becher
Menge 500 Kisten
Sterilität Steril
Zertifizierung/Konformität Pyrogenfrei
Modell Schnappdeckel