Learn More
Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polyethylenterephthalat (PET)
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10272861 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
50 ml
Durchmesser (metrisch):
17 mm
30 mm
Länge (metrisch):
114 mm
118,5 mm
119 mm
Verpackung:
Magazinhalter
Ohne Gestell
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Verpackung unitSize
10272861 15 ml 17 mm 119 mm Ohne Gestell 500 Stück
10262861 15 ml 17 mm 118,5 mm Magazinhalter 500 Stück
10684541 50 ml 30 mm 114 mm Magazinhalter 500 Stück
3 options
Artikelnummer. 10272861
Marke: Corning™ 430053
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus kristallklarem, starrem PET für optimale Sichtbarkeit. Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polyethylenterephthalat (PET) haben einen konischen Boden und Dichtungssteckverschlüsse aus hochdichtem Polyethylen und sind somit Premium-Zentrifugenröhrchen.
  • Konischer Boden
  • Aus transparentem Polyethylen-Tetraphthalat (PET)
  • Steril, zertifiziert RNase-/DNase-frei und pyrogenfrei
  • Weiter Hals mit Gewinde
  • Max. RZB: 3600 x G
  • Graduiert (5 bis 50 ml) in Intervallen von 2.5 ml
  • 29.1 mm Außendurchmesser (ca.)
  • 115.5 mm lang (ca.)
  • Zum Einmalgebrauch
  • Dichtungssteckverschluss aus hochdichtem Polyethylen (ca. 35.2 mm; orange)
Bestellinformation
Mit Gestell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussfarbe Orange
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,7 in.
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 15 ml
Einwegprodukt Ja
Material PET
Anzahl pro Karton 500
Anzahl pro Packung 50
Verpackung Ohne Gestell
Sterilität Steril
Form Konisch
Länge (metrisch) 119 mm
Kapazität (angloamerikanisch) 0,507 oz.
Bodenform Konisch
Verschlusstyp Stecker
Closure Included Ja
Writing Area Große, weiße Beschriftungsfläche
Durchmesser (metrisch) 17 mm
Graduated Ja
Produkttyp Zentrifugenröhrchen
Max. RZB 3600 × g