Learn More
Corning™ Polypropylene (PP) Centrifuge Bottles: Durchscheinend
Artikelnummer. 15158259 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 mL
Enthält:
O-Ring-Kappe aus Silikon
Schraubverschluss
Packungsgröße:
36 Stück
4 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Enthält unitSize
15158259 250 ml O-Ring-Kappe aus Silikon 36 Stück
15180835 250 ml Schraubverschluss 36 Stück
15609186 500 mL O-Ring-Kappe aus Silikon 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15158259 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 431840
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Translucentt Flachbodenzentrifugenflaschen werden je nach Modell mit einem Hochleistungs-Silikon-O-Ring-Verschluss oder einem Standard-Schraubverschluss geliefert
Hochleistungs-Silikon-O-Ring-Kappen eignen sich aufgrund ihrer großen Rändel für einfaches Greifen für Hochgeschwindigkeitsanwendungen. Die Standard-Schraubkappen sind für Anwendungen mit niedriger Drehzahl konzipiert und verfügen über große Rändel für einfaches Greifen. Die Flaschen haben extra dicke Wände für eine Langlebigkeit und ein Weithalsdesign zur einfachen Handhabung von Flüssigkeiten.
  • Nicht steril
  • Transparente Graduierung und texturierte Beschriftungsfläche
  • Bei 121 °C, 15 psi für 20 Minuten autoklavierbar
Bestellinformation
Verschlusskappen können nicht zwischen Flaschen mit verschiedenen Größen und Materialien ausgetauscht werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Durchscheinend
Enthält O-Ring-Kappe aus Silikon
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 36/Karton
Anzahl pro Packung 4/Packung
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Orange
Graduierungen 25 bis 250 ml
Graduated Ja
Max. Kraft 27.500 × g
Öffnung Weit
Form Zylindrisch
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Kappe mit O-Ring