Learn More
Corning™ Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit Beschichtung aus Poly-D-Lysin
Alle ansehen Corning Produkte
Beschreibung
- Wells mit flachem Boden und Deckel
- Geeignet für Top- und Bottom-Lesegeräte
- Alphanumerisches Raster
- Steril und zertifiziert nicht pyrogen
- Großpackung
- 96-Well Platten verfügen über nicht umdrehbare Deckeln mit Kondensationsringen zur Reduzierung von Kontaminationen
- Die Böden sind 60 % dünner als herkömmliche Mikrotiterplatten aus Polystyrol für eine geringere Hintergrundfluoreszenz und zur Ermöglichung von Messungen bis hinunter zu 340 nm
- Optisch klare Wells mit flachem Boden erlauben die direkte Betrachtung unter dem Mikroskop
- Platten mit schwarzen Wänden gewährleisten niedrige Hintergrundfluoreszenz, minimale Lichtstreuung und weniger Crosstalk
- Platten mit weißen Wänden verstärken lumineszierende Signale und haben eine geringe Hintergrund-Lumineszenz und Fluoreszenz
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Deckel | Mit Deckel |
| Kulturfläche | 0,32 cm2 |
| Array | 8 x 12 |
| Bindungsart | Poly-D-Lysin |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 75 bis 200 μl |
| Sterilität | Steril |
| Mehr anzeigen |