Learn More
Corning™ Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit Beschichtung aus Poly-D-Lysin
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11379514 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz, Klar durchsichtiger Boden
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
11379514 Schwarz, Klar durchsichtiger Boden 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11379514 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 3842
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2200.00 €
    2054.45 € / 100 Stück
    Sparen 145.55 €
    6% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Farbe:Schwarz, transparenter Boden; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
  • Wells mit flachem Boden und Deckel
  • Geeignet für Top- und Bottom-Lesegeräte
  • Alphanumerisches Raster
  • Steril und zertifiziert nicht pyrogen
  • Großpackung
  • 96-Well Platten verfügen über nicht umdrehbare Deckeln mit Kondensationsringen zur Reduzierung von Kontaminationen
  • Schwarze oder weiße Platten mit transparentem Boden
    • Die Böden sind 60 % dünner als herkömmliche Mikrotiterplatten aus Polystyrol für eine geringere Hintergrundfluoreszenz und zur Ermöglichung von Messungen bis hinunter zu 340 nm
    • Optisch klare Wells mit flachem Boden erlauben die direkte Betrachtung unter dem Mikroskop
    • Platten mit schwarzen Wänden gewährleisten niedrige Hintergrundfluoreszenz, minimale Lichtstreuung und weniger Crosstalk
    • Platten mit weißen Wänden verstärken lumineszierende Signale und haben eine geringe Hintergrund-Lumineszenz und Fluoreszenz
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Deckel Mit Deckel
    Kulturfläche 0,32 cm2
    Array 8 x 12
    Farbe Schwarz, Klar durchsichtiger Boden
    Material Polystyrol
    Anzahl Wells 96
    Arbeitsvolumen (metrisch) 75 bis 200 μl
    Sterilität Steril
    Oberflächenbehandlung Poly-D-Lysin
    Wellform Flacher Boden (F-Well)
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Einfacher Übergang in bestehende Automatisierung und Lesegeräte, weniger Verdampfung von Well-Inhalt, verbesserte Zellanhaftung, weniger Crosstalk und geringe Hintergrund-Fluoreszenz sowie minimale Lichtstreuung
    Anzahl pro Karton 100/Karton
    Anzahl pro Packung 20/Packung
    Wellfarbe Klar