Learn More
Corning™ Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit Beschichtung aus Poly-D-Lysin
Artikelnummer. 11389514 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß, Klar durchsichtiger Boden
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
11389514 Weiß, Klar durchsichtiger Boden 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11389514 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 3843
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2200.00 €
    2054.45 € / 100 Stück
    Sparen 145.55 €
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Farbe:Weiß, durchsichtiger Boden; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
  • Die Böden sind 60 % dünner als herkömmliche Mikrotiterplatten aus Polystyrol für eine geringere Hintergrundfluoreszenz und zur Ermöglichung von Messungen bis hinunter zu 340 nm.
  • Undurchsichtige Wände zur Verhinderung von Crosstalk zwischen den Wells
  • Optisch klarer flacher Boden erlaubt die direkte Betrachtung unter dem Mikroskop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode No Barcode
Deckel Mit Deckel
Kulturfläche 0,32 cm2
Array 8 x 12
Farbe Weiß, Klar durchsichtiger Boden
Produkttyp Microplate
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 75 bis 200 μl
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Poly-D-Lysin
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Einfacher Übergang in bestehende Automatisierung und Lesegeräte, weniger Verdampfung von Well-Inhalt, verbesserte Zellanhaftung, Verstärkung von Lumineszenzsignalen und geringe Hintergrund-Lumineszenz und -Fluoreszenz
Anzahl pro Karton 100/Karton
Anzahl pro Packung 20/Packung
Wellfarbe Klar