Learn More
Corning™ Rollerflaschen aus Polystyrol
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-3007320 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Zellwachstumsbereich:
1700 cm2
850 cm2
Verschlusstyp:
Easy Grip
Entlüftung mit Griffmulde
Verschlussfarbe:
Orange
Rot
Packungsgröße:
20 Stück
40 Stück
Artikelnummer. 11706794
Marke: Corning™ 431329
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit patentierter Corning CellBIND™ Oberflächenbehandlung
  • Die Easy Grip Belüftungskappe ist für Anwendungen ausgelegt, die einen gleichbleibenden Gasaustausch erfordern und verfügt über große Rändel für ergonomische Handhabung
  • Die Flaschen bestehen aus nichtrecyceltem Polystyrol, die Kappen aus Polyethylen hoher Dichte
  • Beide Harze erfüllen die Anforderungen der USP-Klasse VI an Kunststoffbehälter und Verschlüsse
  • Behandlung mit einer Corning™ CellBIND™ Oberflächenbehandlung für verbesserte Zellbindung
  • Einteilige, nahtlose Konstruktion mit aufgedruckter Graduierung
  • Aufgedruckte Chargennummern unterstützen die Produktrückverfolgbarkeit
  • Gammasterilisiert und pyrogenfrei
Zertifizierungen
Garantiert nicht-pyrogenisch
Compliance
Entspricht der USP-Klasse VI für Kunststoffbehälter und Verschlüsse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) 4,6 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1,77 in.
Außendurchmesser (metrisch) Hals 45 mm
Material Polystyrol
Anzahl pro Karton 40/Karton
Anzahl pro Packung 2/Packung
Sterilität Steril
Zellwachstumsbereich 850 cm2
Verschlussfarbe Rot
Oberflächenbehandlung Corning CellBIND Oberfläche
Graduated Nein
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 271 mm
Höhe (angloamerikanisch) 10,66 in.
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussgröße 48 mm
Durchmesser (metrisch) 117 mm
Verschlusstyp Entlüftung mit Griffmulde
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.