Learn More
Corning™ Ausgussringe
Artikelnummer. 17233484 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Verschlussgröße:
GL32
GL45
Material:
ETFE
Polypropylen
Farbe:
Durchsichtig
Rot
Packungsgröße:
50 Stück
Product Code. 17233484
Brand: Corning™ 139545HTR
Only null left
Add to basket
Add to basket
Gewährleistet tropfenfreies Ausgießen.
Dies sind verschiedene Größen und Arten von Schraubkappen für die Verwendung mit Vorratsflaschen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe Rot
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1,6 in.
Außendurchmesser (metrisch) Hals 1,77 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 41 mm
Material ETFE
Anzahl pro Karton 50/Karton
Anzahl pro Packung 50/Packung
Menge 50/Packung
Sterilität Unsteril
Gewindegröße (metrisch) GL45
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008
Zur Verwendung mit (Geräte) Verwendung mit Lagerungsflasche aus Kunststoff
Verschlussgröße GL45
Verschlusstyp Kein Verschluss
Show More Show Less
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato