Learn More
Corning™ Premium-FKS
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15383681
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Fötales Kälberserum
Hitzeinaktiviert:
Ja
Nein
Packungsgröße:
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Hitzeinaktiviert Packungsgröße
15383681 Fötales Kälberserum Nein 500 Milliliter
15393681 Fötales Kälberserum Ja 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15383681 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 35015CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    768.00 €
    709.91 € / 500 Milliliter
    Sparen 58.09 €
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird als Ergänzung zu Zellkulturmedien verwendet, um Wachstum und Stoffwechsel zu unterstützen
  • Seren werden aseptisch gesammelt und in einer cGMP-konformen Einrichtung verarbeitet.
  • Jede Rohserumcharge wird vor der Verwendung in der Produktion auf Endotoxin, Resthämoglobinkonzentration und mikrobiologische Qualität untersucht.
  • Die Serumchargen werden vor der Filtration gepoolt und kontinuierlich gemischt, um eine gleichbleibende Qualität über die gesamte Charge hinweg zu gewährleisten
  • Die fertigen Chargen werden auf Endotoxin, Hämoglobin, pH-Wert, Mykoplasma und Wachstumsförderung getestet Biochemische Assays und Virentests sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich
  • Premium FBS wird aus US-Herden bezogen.
Compliance
USDA Certified FBS wird von USDA-zertifizierten Einrichtungen (Schlachthöfen) bezogen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität cGMP
Farbe Karamel-/Bernsteinfarben
Inhalt und Lagerung -25 bis -15 °C
Produkttyp Fötales Kälberserum
Menge 500 mL
Sterilität Steril
Sterilization Method Dreifach gefiltert, 0.1 μm
Quelle Rinderfötus
Güte Premium
Endotoxin-Konzentration ≤20 EU/ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird als Zugabe zu Zellkulturmedien verwendet, um Zellwachstum und -metabolismus zu unterstützen. Dieses Produkt ist ausschließlich für Forschungsanwendungen vorgesehen.
Hitzeinaktiviert Nein
Hämoglobin-Konzentration <30 mg/dl
Osmolalität 315 ± 35 mOsm/kg
pH 7.8 ± 0.8
Proteingehalt 30 bis 50 g/l
USDA-Sicherheitstest enthalten USDA-geprüft