Learn More
Corning™ Primaria™ Flaschen für Gewebekulturen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10469222 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
250 ml
Kulturfläche:
25 cm2
75 cm2
Verschlusstyp:
Belüftet
Verschlusskappe mit Dichtring
Flaschenhalstyp:
Gerade
Schräg
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
Artikelnummer. 10469222
Marke: Corning™ 353810
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bessere Anhaftung, Ausbreitung und besseres Wachstum bei vielen Primärzellen oder Zelllinien. Corning™ Primaria™ Flaschen für Gewebekulturen eignen sich für die Anzucht von Zellen, die auf herkömmlichen, negativ geladenen Standard-Gewebekulturoberflächen nur schwer wachsen —einschließlich Tumorzellen, Endothelzellen und Hepatozyten.
Die permanente, stabile Modifikation der Oberfläche aus Polystyrol bindet eine Mischung aus anionischen und kationischen Funktionsgruppen ein
  • Steril, nicht-pyrogenisch
  • Durch einen proprietären Vakuum-Gas-Plasma-Behandlungsprozess modifiziertes Polystyrol mit Kristallgütegrad
  • Stabile, permanente Oberflächenmodifikation
  • Mit Dichtungssteckschraubverschlüssen oder Belüftungsverschlusskappe
  • Beide Ausführungen sind in zwei Größen lieferbar
  • 50 ml-Kolben besitzen einen Schräghals, 250 ml-Kolben besitzen einen geraden Hals
  • Proben aus jeder Charge werden mit einer Elektronenspektroskopie für chemische Analysen (ESCA) untersucht, um ein konsistentes Verhältnis der stickstoffhaltigen Funktionsgruppen zu gewährleisten
Bestellinformation
Kleinere Kolben werden zu jeweils 20 Stück pro Verpackung in Schachteln zu 200 Stück (08-772-45 in Kästen zu 100 Stück) und größere Kolben zu fünf Stück pro Verpackung in Kästen zu 100 Stück verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Blau
Verschlussmaterial Phenolharz
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Polystyrol
Flaschenhalstyp Gerade
Anzahl pro Karton 100/Karton
Anzahl pro Packung 5/Packung
Form Rechteckig
Sterilität Steril
Bodenform Rechteckig
Verschlusstyp Belüftet
Kulturfläche 75 cm2
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.