Beschreibung
- Das dynamisches Vortex-Flügelrad reicht über die ganze Gas-Flüssigkeitsoberfläche, um eine konstante Bewegung der Flüssigmedien und der Zellen von oben nach unten zu gewährleisten
- Mit Schikanen für starke Durchmischung
- Weite Öffnungen an den schrägen Seitenhälsen für guten Zugang mit 25 oder 50 ml-Pipetten zur Zugabe und Entnahme
- Komplett mit Flügelrad und Verschlusskappen
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Orange |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 4,9 in. |
| Durchmesser (metrisch) Mitte der Kappe | 10 cm |
| Durchmesser (metrisch) Mitte des Halses | 10 cm |
| Innendurchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss | 2,9 cm |
| Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss | 4,5 cm |
| Durchmesser (metrisch) Kappe seitlicher Anschluss | 4,5 cm |
| Kapazität (metrisch) | 1 l |
| Material | Borosilikatglas |
| Mehr anzeigen |