Learn More
Corning™ ProCulture Spinnerflaschen
Artikelnummer. 10643243 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
3000 ml
3000 ml
6 l
6000 ml
8 l
Außendurchmesser (metrisch):
70 mm
80 mm
100 mm
125 mm
186 mm
186 mm
234 mm
234 mm
Durchmesser (metrisch) Mitte des Halses:
7 cm
10 cm
12 cm
14 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10643243
Marke: Corning™ 45043L
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Besonders leistungsstark
  • Das dynamisches Vortex-Flügelrad reicht über die ganze Gas-Flüssigkeitsoberfläche, um eine konstante Bewegung der Flüssigmedien und der Zellen von oben nach unten zu gewährleisten
  • Mit Schikanen für starke Durchmischung
  • Weite Öffnungen an den schrägen Seitenhälsen für guten Zugang mit 25 oder 50 ml-Pipetten zur Zugabe und Entnahme
  • Komplett mit Flügelrad und Verschlusskappen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Orange
Verschlussmaterial Polypropylen
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 7,3 in.
Durchmesser (metrisch) Mitte der Kappe 14 cm
Durchmesser (metrisch) Mitte des Halses 14 cm
Innendurchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss 2.9 cm
Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss 4.5 cm
Durchmesser (metrisch) Kappe seitlicher Anschluss 4.5 cm
Kapazität (metrisch) 3000 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (angloamerikanisch) 12,7 in.
Höhe (metrisch) 32.5 cm
Enthält Shur-Loc™ Kappe in der Mitte und 2 abgewinkelte Seitenhälse
Winkel des seitlichen Anschlusses 45°
Öffnungen des seitlichen Anschlusses 2
Gewindegröße GL45
Sterilität Unsteril
Außendurchmesser (metrisch) 186 mm