Learn More
Corning™ ProCulture Spinnerflaschen
Artikelnummer. 10689022 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
3000 ml
3000 ml
6 l
6000 ml
8 l
Außendurchmesser (metrisch):
70 mm
80 mm
100 mm
125 mm
186 mm
186 mm
234 mm
234 mm
Durchmesser (metrisch) Mitte des Halses:
7 cm
10 cm
12 cm
14 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Durchmesser (metrisch) Mitte des Halses unitSize
10689022 6000 ml 234 mm 14 cm 1 Stück
10158431 3000 ml 186 mm 12 cm 1 Stück
10210532 125 ml 70 mm 7 cm 1 Stück
10678832 250 ml 80 mm 7 cm 1 Stück
10522112 8 l 234 mm 10 cm 1 Stück
10477681 1 l 125 mm 10 cm 1 Stück
10371972 3000 ml 186 mm 10 cm 1 Stück
10643243 3000 ml 186 mm 14 cm 1 Stück
10648832 6 l 234 mm 10 cm 1 Stück
10361972 500 ml 100 mm 10 cm 1 Stück
10 options
Artikelnummer. 10689022
Marke: Corning™ 45046L
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Besonders leistungsstark
  • Das dynamisches Vortex-Flügelrad reicht über die ganze Gas-Flüssigkeitsoberfläche, um eine konstante Bewegung der Flüssigmedien und der Zellen von oben nach unten zu gewährleisten
  • Mit Schikanen für starke Durchmischung
  • Weite Öffnungen an den schrägen Seitenhälsen für guten Zugang mit 25 oder 50 ml-Pipetten zur Zugabe und Entnahme
  • Komplett mit Flügelrad und Verschlusskappen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Orange
Verschlussmaterial Polypropylen
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 9,2 in.
Durchmesser (metrisch) Mitte der Kappe 14 cm
Durchmesser (metrisch) Mitte des Halses 14 cm
Innendurchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss 2.9 cm
Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss 4.5 cm
Durchmesser (metrisch) Kappe seitlicher Anschluss 4.5 cm
Kapazität (metrisch) 6000 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (angloamerikanisch) 15.9 Zoll
Höhe (metrisch) 40.5 cm
Enthält Shur-Loc™ Kappe in der Mitte und 2 abgewinkelte Seitenhälse
Flaschenhalstyp Angled
Anzahl pro Karton 1/Cs.
Anzahl pro Packung 1/Pk.
Winkel des seitlichen Anschlusses 45°
Öffnungen des seitlichen Anschlusses 2
Gewindegröße GL45
Sterilität Unsteril
Verschlusstyp Schraubverschluss
Außendurchmesser (metrisch) 234 mm