Beschreibung
- PTFE-Beschichtung für höhere chemische Beständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,37 in. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Alle Heizplatten und Rührer der PC-600 Serie |
| Länge (angloamerikanisch) | 2 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 9.5 mm |
| Länge (metrisch) | 50.8 mm |
| Material | Magnet |
| Menge | 1 |