Learn More
Corning™ PTFE-beschichtete Mikromagnetrührstäbe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10628653 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
25.4 mm
50.8 mm
76.2 mm
Durchmesser (metrisch):
9.5 mm
19 mm
Länge (angloamerikanisch):
1 in.
2 in.
3 in.
Durchmesser (angloamerikanisch):
0,37 in.
0,75 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10628653
Marke: Corning™ undefined
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für den Einsatz in Corning Magnetrührern mit Heizplatte
  • PTFE-Beschichtung für höhere chemische Beständigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,37 in.
Zur Verwendung mit (Geräte) Alle Heizplatten und Rührer der PC-200 und 400 Serie
Länge (angloamerikanisch) 1 in.
Durchmesser (metrisch) 9.5 mm
Länge (metrisch) 25.4 mm
Material Magnet
Menge 1