Learn More
Corning™ PTFE-beschichtete Mikromagnetrührstäbe
Artikelnummer. p-150036 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
25.4 mm
50.8 mm
76.2 mm
Durchmesser (metrisch):
9.5 mm
19 mm
Länge (angloamerikanisch):
1 in.
2 in.
3 in.
Durchmesser (angloamerikanisch):
0,37 in.
0,75 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Länge (angloamerikanisch) Durchmesser (angloamerikanisch) unitSize
10183943 50.8 mm 9.5 mm 2 in. 0,37 in. 1 Stück
10628653 25.4 mm 9.5 mm 1 in. 0,37 in. 1 Stück
10626953 76.2 mm 19 mm 3 in. 0,75 in. 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10183943
Marke: Corning™ 400430
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz in Corning Magnetrührern mit Heizplatte
  • PTFE-Beschichtung für höhere chemische Beständigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,37 in.
Zur Verwendung mit (Geräte) Alle Heizplatten und Rührer der PC-600 Serie
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Durchmesser (metrisch) 9.5 mm
Länge (metrisch) 50.8 mm
Material Magnet
Menge 1