Learn More
Corning™ PTFE-beschichtete Rührstäbe
Artikelnummer. 10327673 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
25.4 mm
Länge (angloamerikanisch):
1 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
Alle Heizplatten und Rührer der PC-200 Serie
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Länge (angloamerikanisch) Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10327673 25.4 mm 1 in. Alle Heizplatten und Rührer der PC-200 Serie 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10327673
Marke: Corning™ 409021
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Optimal für den Einsatz mit Scholar™ PC-171 Rührern
  • PTFE-Beschichtung für höhere chemische Beständigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,31 in.
Zur Verwendung mit (Geräte) Alle Heizplatten und Rührer der PC-200 Serie
Länge (angloamerikanisch) 1 in.
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Länge (metrisch) 25.4 mm
Material Magnet
Menge 1