Learn More
Corning™ PureCoat™ Collagen Peptide Zellkulturflaschen mit belüftetem Verschluss
Beschreibung
- Rechteckig
- Mit schrägem Hals
- Polystyrol
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polystyrol |
| Flaschenhalstyp | Schräg |
| Anzahl pro Karton | 10/Karton |
| Anzahl pro Packung | 5/Packung |
| Form | Rechteckig |
| Oberflächenbeschichtung | PureCoat E cm Mimetisches Kollagen I Peptid |
| Bodenform | Rechteckig |
| Verschlusstyp | Belüftet |
| Kulturfläche | 75 cm2 |