Learn More
Corning™ PureCoat™ ECM Mimetic Multikolben
Beschreibung
- Frei von tierischen Bestandteilen, synthetische Peptidbeschichtung, die kovalent an die Zellkulturprodukte gebunden ist
- Kompatibel mit einer Vielzahl an serumfreien, xeno-freien und tierfreien Medienformulierungen
- Auch kompatibel mit vielen Reagenzien für die Zelldissoziation
- Rationalisiert den Zellkultur-Workflow und reduziert das Handhabungs- und Kontaminationsrisiko
- Vorhersehbare Skalierung und einheitliches Zellwachstum
- Nicht zytotoxisch
- Steril
Spezifikationen
- Kolbenform: Rechteckig
- Flaschenhalstyp: Gerade
- Oberflächenbehandlung: Fibronektin-beschichtet
- Verschlusskappenmaterial: Polypropylen
- Erhältlich in Packungen mit 6 oder 8 Stück
- Zellwachstumsbereich: 5252 und 875 cm2
Compliance
cGMP-konforme Fertigung (ISO 9001:2008, ISO 13485:2012)
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Einzeln verpackt im Folienbeutel |
| Flaschenhalstyp | Gerade |
| Anzahl pro Karton | 6/Karton |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Form | Rechteckig |
| Oberflächenbeschichtung | PureCoat E cm Mimetisches Fibronectin-Peptid |
| Sterilität | Steril |
| Bodenform | Rechteckig |
| Verschlusstyp | Belüftet |
| Kulturfläche | 875 cm2 |
| Mehr anzeigen |