Learn More
Corning™ Niedrige Messbecher aus PFA, wiederverwendbar
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Durchscheinendes Perfluoroalkoxy mit erhabener Graduierung
- Hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchscheinend |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 2,63 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6.7 cm |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Material | PFA |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit |
| Höhe (angloamerikanisch) | 3,74 in. |
| Höhe (metrisch) | 9.5 cm |
| Schritten | 50 ml |
| Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | 68 °F |
| Mehr anzeigen |