Learn More
Corning™ Wiederverwendbare PFA-Becher, niedrige Ausführung
Artikelnummer. p-4099776 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11347851 50 ml 12 Stück
11307851 100 ml 12 Stück
11337851 250 ml 6 Stück
11357851 500 ml 6 Stück
11317851 1000 ml 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11347851 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 1003P50
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Durchsichtiges PFE mit erhabener Graduierung
  • Durchscheinendes Perfluoroalkoxy mit erhabener Graduierung
  • Hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchscheinend
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1.53 in.
Außendurchmesser (metrisch) 3,9 cm
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material PFA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
Höhe (angloamerikanisch) 2,32 in.
Höhe (metrisch) 5,9 cm
Schritten 10 ml
Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 68 °F
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 20 °C
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität DIN, ASTM Klasse A und B
Scale Erhöhte Skala
Modell Griffin