Learn More
Corning™ Reusable Phenolic Screw Caps With Rubber Liners
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
144 Stück
Beschreibung
Diese Kappen bestehen aus einem speziell formulierten Harz, das den Auswirkungen von Temperatur und Dampf beim Autoklavieren standhält.Die Kappen haben eine eingeklebte, weiße Gummieinlage.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Höhe (metrisch) mit Verschluss | 18,5 mm |
| Material | Phenolharz |
| Anzahl pro Karton | 144/Karton |
| Anzahl pro Packung | 36/Packung |
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Halsausführung | 24-410 |
| Verschlussauskleidung | Gummi |
| Verschlussmaterial | Phenolharz |
| Verschlusstyp | Gummieinlage |