Learn More
Corning™ Reusable Phenolic Screw Caps With Rubber Liners
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-3319081 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
144 Stück
Artikelnummer. 17273594
Marke: Corning™ 9999241
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Specially formulated phenolic resin resists the effects of temperature and steam in autoclaving
Diese Kappen bestehen aus einem speziell formulierten Harz, das den Auswirkungen von Temperatur und Dampf beim Autoklavieren standhält.Die Kappen haben eine eingeklebte, weiße Gummieinlage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Schwarz
Höhe (metrisch) mit Verschluss 18,5 mm
Material Phenolharz
Anzahl pro Karton 144/Karton
Anzahl pro Packung 36/Packung
Verschlussfarbe Schwarz
Halsausführung 24-410
Verschlussauskleidung Gummi
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlusstyp Gummieinlage