Learn More
Corning™ Messbecher aus Kunststoff mit Griff und Ausguss, wiederverwendbar
Artikelnummer. 11307861 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
8 Stück
Artikelnummer. 11307861
Marke: Corning™ 1015P500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Messbecher aus durchsichtigem Polypropylen, bedruckt mit blauen Graduierungen
Durchsichtige Polypropylen-Messbecher, bedruckt mit blauen Graduierungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchscheinend
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 3.74 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) 9.5 cm
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
Höhe (angloamerikanisch) 5.35 Zoll
Höhe (metrisch) 13.6 cm
Enthält Griff, Ausguss
Schritten 10 ml
Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 68 °F
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 20 °C
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität DIN, ASTM Klasse A und B
Scale Blaue Skala mit Graduierung
Modell Griffin