Learn More
Corning™ Messbecher aus Kunststoff mit Griff und Ausguss, wiederverwendbar
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
8 Stück
Beschreibung
Durchsichtige Polypropylen-Messbecher, bedruckt mit blauen Graduierungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchscheinend |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 4.9 Zoll |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12.5 cm |
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit |
| Höhe (angloamerikanisch) | 6,57 in. |
| Höhe (metrisch) | 16.7 cm |
| Enthält | Griff, Ausguss |
| Schritten | 10 ml |
| Show More |