Learn More
Corning™ Wiederverwendbare Kunststoffbecher mit Griff und Ausgießer
Artikelnummer. p-4089285 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
8 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11367851 250 ml 12 Stück
11307861 500 ml 12 Stück
11377851 1000 ml 12 Stück
11387851 2000 ml 8 Stück
11397851 3000 ml 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11367851 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 1015P250
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Durchsichtige Polypropylen-Becher, bedruckt mit blauen Graduierungen
Durchsichtige Polypropylen-Messbecher, bedruckt mit blauen Graduierungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchscheinend
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 3,03 in.
Außendurchmesser (metrisch) 7.7 cm
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
Höhe (angloamerikanisch) 4.52 Zoll
Höhe (metrisch) 11.5 cm
Enthält Griff, Ausguss
Schritten 5 ml
Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 68 °F
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 20 °C
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität DIN, ASTM Klasse A und B
Scale Blaue Skala mit Graduierung
Modell Griffin