Learn More
Corning™ Wiederverwendbare Kunststoff-Erlenmeyerkolben mit blauen Graduierungen
Artikelnummer. 17253544 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 l
Graduierungen:
10 ml
20 mL
50 mL
100 mL
200 mL
Packungsgröße:
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Graduierungen unitSize
17253544 100 mL 20 mL 6 Stück
17263544 250 mL 50 mL 6 Stück
17283544 500 mL 100 mL 6 Stück
17273544 50 mL 10 ml 6 Stück
15767477 1 l 200 mL 4 Stück
5 options
Product Code. 17253544
Brand: Corning™ 4985P100
Only null left
Add to basket
Add to basket
Translucent polypropylene; with polypropylene screw cap.
Lichtdurchlässige Polypropylen-Kolben haben eine blaue Graduierung zur Referenz. Die Kolben verfügen über einen Schraubverschluss und werden mit einem PP-Verschluss geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Verschlussmaterial Polypropylen
Kapazität (metrisch) 100 mL
Material Polypropylen
Graduierungen 20 mL
Flaschenhalstyp Enghals
Anzahl pro Karton 6/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Verschlusstyp Schraubverschluss