Learn More
Corning™ Wiederverwendbare Kunststoff-Erlenmeyerkolben mit blauen Graduierungen
Artikelnummer. 17283544 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 l
Graduierungen:
10 ml
20 mL
50 mL
100 mL
200 mL
Packungsgröße:
4 Stück
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Graduierungen Packungsgröße
17283544 500 mL 100 mL 6 Stück
17253544 100 mL 20 mL 6 Stück
17263544 250 mL 50 mL 6 Stück
17273544 50 mL 10 ml 6 Stück
15767477 1 l 200 mL 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17283544 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 4985P500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.10 €
    64.58 € / 6 Stück
    Sparen 4.52 €
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lichtdurchlässiges Polypropylen; mit Polypropylen-Schraubverschluss.
Lichtdurchlässige Polypropylen-Kolben haben eine blaue Graduierung zur Referenz. Die Kolben verfügen über einen Schraubverschluss und werden mit einem PP-Verschluss geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussmaterial Polypropylen
Kapazität (metrisch) 500 mL
Material Polypropylen
Graduierungen 100 mL
Flaschenhalstyp Enghals
Anzahl pro Karton 6/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Verschlusstyp Schraubverschluss