Learn More
Corning™ Reusable Plastic Erlenmeyer Flasks with Red Graduations
Artikelnummer. 17203554 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 l
Graduierungen:
10 ml
20 mL
50 mL
100 mL
200 mL
Packungsgröße:
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Graduierungen unitSize
17203554 1 l 200 mL 4 Stück
17223554 50 mL 10 ml 6 Stück
17293544 100 mL 20 mL 6 Stück
17233554 500 mL 100 mL 6 Stück
17213554 250 mL 50 mL 6 Stück
5 options
Artikelnummer. 17203554
Marke: Corning™ 4990P1L
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Translucent polymethylpentene; with polypropylene screw cap
Lichtdurchlässige Polymethylpenten-Kolben werden zur Referenz mit roter Graduierung hergestellt. Die Kolben verfügen über einen Schraubverschluss und werden mit einem PP-Verschluss geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1 l
Material Polypropylen
Graduierungen 200 mL
Flaschenhalstyp Enghals
Anzahl pro Karton 4/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung