Learn More
Corning™ Reusable Plastic Erlenmeyer Flasks with Red Graduations
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 l
Graduierungen:
10 ml
20 mL
50 mL
100 mL
200 mL
Packungsgröße:
4 Stück
6 Stück
Beschreibung
Lichtdurchlässige Polymethylpenten-Kolben werden zur Referenz mit roter Graduierung hergestellt. Die Kolben verfügen über einen Schraubverschluss und werden mit einem PP-Verschluss geliefert.
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Kapazität (metrisch) | 50 mL |
| Material | Polypropylen |
| Graduierungen | 10 ml |
| Flaschenhalstyp | Enghals |
| Anzahl pro Karton | 6/Karton |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |