Learn More
Corning™ Reusable Low Density Plastic Narrow Mouth Wash Bottles with PP Screw Cap
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 mL
1 l
Höhe (metrisch):
13,5 cm
14,6 cm
16,6 cm
18 cm
22,1 cm
22,6 cm
Unit Size:
12 Stück
Description
Diese Flaschen werden aus Polyethylen niedriger Dichte hergestellt und mit einem schmalen oder breiten Hals angeboten. Die Kappe und der Dosierschlauch werden aus PP hergestellt, um den Rückfluss der Lösung zu optimieren. Die Konstruktion ermöglicht minimale Turbulenzen der Flüssigkeit in der Flasche.
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 250 mL |
| Material | LDPE |
| Anzahl pro Karton | 12/Karton |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Sterilität | Unsteril |
| Form | Zylindrisch |
| Höhe (metrisch) | 13,5 cm |
| Durchmesser (metrisch) | 5,8 cm |