Learn More
Corning™ Reusable Low Density Plastic Narrow Mouth Wash Bottles with PP Screw Cap
Artikelnummer. p-4901416 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 mL
1 l
Höhe (metrisch):
13,5 cm
14,6 cm
16,6 cm
18 cm
22,1 cm
22,6 cm
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 17203474
Marke: Corning™ 1300P250W
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Low-density polyethylene; with polypropylene screw cap.
Diese Flaschen werden aus Polyethylen niedriger Dichte hergestellt und mit einem schmalen oder breiten Hals angeboten. Die Kappe und der Dosierschlauch werden aus PP hergestellt, um den Rückfluss der Lösung zu optimieren. Die Konstruktion ermöglicht minimale Turbulenzen der Flüssigkeit in der Flasche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 mL
Material LDPE
Anzahl pro Karton 12/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Sterilität Unsteril
Form Zylindrisch
Höhe (metrisch) 14,6 cm
Durchmesser (metrisch) 5,8 cm