Learn More
Corning™ Niedrige Messbecher aus Polypropylen, wiederverwendbar
Artikelnummer. 11307841 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 11307841
Marke: Corning™ 1000P150
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
ohne Angabe
  • Messbecher aus durchsichtigem Polypropylen, bedruckt mit blauen Graduierungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchscheinend
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 2,2 in.
Außendurchmesser (metrisch) 5.6 cm
Kapazität (metrisch) 150 ml
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
Höhe (angloamerikanisch) 3,1 in.
Höhe (metrisch) 8 cm
Schritten 20 ml
Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 68 °F
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 20 °C
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität DIN, ASTM Klasse A und B
Scale Blaue Skala mit Graduierung
Modell Griffin