Learn More
Corning™ Niedrige Messbecher aus Polypropylen, wiederverwendbar
Artikelnummer. 11347841 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
4 Stück
6 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11347841 2000 ml 6 Stück
11327841 25 ml 24 Stück
11377841 50 ml 12 Stück
11397831 100 ml 12 Stück
11307841 150 ml -
11337841 250 ml 6 Stück
11367841 400 ml 6 Stück
11397841 600 ml 6 Stück
11317841 1000 ml 6 Stück
11357841 3000 ml 4 Stück
11387841 5000 ml 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11347841 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 1000P2L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00 €
    135.36 € / 6 Stück
    Sparen 9.64 €
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 22-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Durchsichtige Polypropylen-Messbecher, bedruckt mit blauen Graduierungen.
Durchsichtige Polypropylen-Messbecher, bedruckt mit blauen Graduierungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchscheinend
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 5.1 in.
Außendurchmesser (metrisch) 13.2 cm
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
Höhe (angloamerikanisch) 7.28 Zoll
Höhe (metrisch) 18.5 cm
Schritten 200 ml
Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 140 °F
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 60 °C
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität DIN, ASTM Klasse A und B
Scale Blaue Skala mit Graduierung
Modell Griffin