Learn More
Corning™ Niedrige Messbecher aus Polypropylen, wiederverwendbar
Artikelnummer. 11397831 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 11397831
Marke: Corning™ 1000P100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
ohne Angabe
  • Messbecher aus durchsichtigem Polypropylen, bedruckt mit blauen Graduierungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Farbe Durchscheinend
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1.9 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) 5 cm
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
Höhe (angloamerikanisch) 2,7 in.
Höhe (metrisch) 7.1 cm
Schritten 20 ml
Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 68 °F
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 20 °C
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität DIN, ASTM Klasse A und B
Scale Blaue Skala mit Graduierung
Modell Griffin
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado