Beschreibung
Durchsichtige Polypropylen-Messbecher, bedruckt mit blauen Graduierungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchscheinend |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 3.5 Zoll |
| Außendurchmesser (metrisch) | 8.9 cm |
| Kapazität (metrisch) | 600 ml |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit |
| Höhe (angloamerikanisch) | 4,92 in. |
| Höhe (metrisch) | 12.5 cm |
| Schritten | 100 ml |
| Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | 68 °F |
| Mehr anzeigen |