Learn More
Corning™ Robolids
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10702783 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Format:
384-Well-Robolid
96-Well-Robolid
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 10702783
Marke: Corning™ 3090
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Verwendung mit Automatisierungsgeräten
Geeignet für eine Vielzahl an Standard-Mikrotiterplatten und -Blöcken
  • Stapelbar
  • Die Deckel sind speziell so konzipiert, dass sie mehrfach automatisch auf Platten oder Blöcken angebracht oder von ihnen entfernt werden können, ohne eine neue Versiegelung zu erfordern.
  • Kein Durchstechen erforderlich
  • Vermeiden der Well-zu-Well-Kreuzkontamination
  • Langlebige Silikonstopfen für Widerstandsfähigkeit gegen organische Lösungsmittel und für wenig extrahierbare Substanzen
  • Anpassbar an erweiterte Bedingungen an die Probenlagerung — geringe Verdampfung unter Standardbedingungen von –20 bis +37 °C (–4 bis +98.6 °F), Ergebnisse sind vergleichbar mit denen bei Einsatz von Verschlussfolie aus Aluminium
Bestellinformation
Erhältlich in 96- und 384-Well-Formaten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Sterilität Unsteril
Anzahl Wells 96
Anzahl pro Karton 50/Cs.
Anzahl pro Packung 25/Pk.
Format 96-Well-Robolid