Learn More
Corning™ Rollerflasche mit geriffelter Verschlusskappe für bessere Griffigkeit
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-314178 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Zellwachstumsbereich:
850 cm2
Packungsgröße:
40 Stück
Artikelnummer. 11951941
Marke: Corning™ 431644
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einteilige, nahtlose Konstruktion mit aufgedruckter Graduierung
  • Zur Verwendung mit dem Einweg-Schlauchset (Kat.- Nr. 07-201-848)
  • Die Flaschen bestehen aus nichtrecyceltem Polystyrol, die Kappen aus Polyethylen hoher Dichte
  • Beide Harze erfüllen die Anforderungen der USP-Klasse VI an Kunststoffbehälter und Verschlüsse
  • Chemisch beständige, heißsiegelfähige, flexible Schläuche
  • Aufgedruckte Chargennummern unterstützen die Produktrückverfolgbarkeit
  • Gammasterilisiert und zertifiziert pyrogenfrei
  • Leicht zu greifende Kappe mit großen Rändeln für ergonomische Handhabung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) 4,6 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1,77 in.
Außendurchmesser (metrisch) Hals 45 mm
Material Polystyrol
Anzahl pro Karton 40/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Sterilität Steril
Zellwachstumsbereich 850 cm2
Verschlussfarbe Orange
Graduated Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 271 mm
Höhe (angloamerikanisch) 10,66 in.
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussgröße 48 mm
Durchmesser (metrisch) 117 mm
Verschlusstyp Easy Grip