Learn More
Corning™ Wiederverwendbare Zylinder mit Graduierung mit einzelner metrischer Skala
Artikelnummer. 11307871 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
3 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11307871 2000 ml 3 Stück
11317871 - 12 Stück
11387861 - 12 Stück
11347861 - 12 Stück
11357861 - 12 Stück
11397861 - 6 Stück
11327871 - 6 Stück
11377861 - 6 Stück
8 options
Artikelnummer. 11307871
Marke: Corning™ 3022P2L
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Transparentes Polypropylen mit erhabener Graduierung an den primären Skalenpunkten
  • Sechskantfuß
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC)
  • Die Toleranzen entsprechen ISO 6706
Kontakt mit Temperaturen über 60 °C kann die Genauigkeit beeinflussen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Material Polypropylen
Toleranz ±20 mL
Zertifizierung/Konformität ISO 6706
Anzahl pro Packung 1/Packung
Anzahl pro Karton 3/Karton
Kalibrierung für Inhalt
Einwegprodukt Nein
Durchmesser (angloamerikanisch) 3.3 Zoll
Umfang Einzeln
Durchmesser (metrisch) 8.4 cm
Graduierungen 20 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Max. Temperatur 60 °C
Unterteilung 20 ml
Form Rund
Sterilität Unsteril
Base Type Hexagonal
Höhe (angloamerikanisch) 18,97 in.
Höhe (metrisch) 482 mm
Typ Messzylinder